Learn More
N-Methyl-N-[(1 -methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10259672 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10195992 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259672 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23646DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 384821-19-6
Summenformel C6H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 125.175
MDL-Nummer MFCD07772801
InChI-Schlüssel YZCXLAHTHBVYGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-1-methyl-1h-imidazol-5-yl methyl amine, methyl-3-methyl-3h-imidazol-4-ylmethyl-amine, 1h-imidazole-5-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-imidazol-5-yl methanamine, methyl 3-methylimidazol-4-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl-1h-imidazole, methyl 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-methylimidazol-4-yl methanamine, n,3-dimethyl-3h-imidazole-4-methanamine, 1h-imidazole-5-methanamine,n,1-dimethyl
PubChem CID 7164555
IUPAC-Name N-Methyl-1-(3-methylimidazol-4-yl)methanamin
SMILES CNCC1=CN=CN1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 125.17
Reinheit (%) 90%