Learn More
N-Methyl-N-[(1 -methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 125.17 |
| Reinheit (%) | 90% |