Learn More
N-Methyl-L-prolinol, 96 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11916741 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11916741 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11916741 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-L-prolinol
CAS 34381-71-0
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 67°C to 69°C (12.0 Torr)
Flammpunkt 63°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Summenformel C6H13NO
Brechungsindex 1.4692
MDL-Nummer MFCD00011727
Menge 5 g
Relative Dichte 0.97
Spezifische Drehung -46° to -54° (20°C, 589nm) (c=5 in methanol)
Synonym n-methyl-l-prolinol, s---1-methyl-2-pyrrolidinemethanol, n-methylprolinol, 2s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, 2s, 2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol, s---2-hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol #, n-methyl prolinol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water:(20°C) insoluble.,in ethanol:(20°C) soluble
InChI-Schlüssel VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN1CCCC1CO
IUPAC-Name [(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
PubChem CID 643492
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-L-prolinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.