Learn More
N-Methyl-D-asparaginsäure, 98 %
Artikelnummer. 10682382 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10682382 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
10239323 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10762515 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10682382 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 329190500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6384-92-5 | C5H9NO4 | 147.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6384-92-5
Summenformel C5H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 147.1
MDL-Nummer MFCD00004226
InChI-Schlüssel HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Synonym n-methyl-d-aspartic acid, nmda, n-methyl-d-aspartate, n-methylaspartate, d-aspartic acid, n-methyl, methyl aspartic acid, n-me-d-asp-oh, r-2-methylamino succinic acid, unii-1903b9q6pi, n methyl d aspartate
PubChem CID 22880
ChEBI CHEBI:31882
IUPAC-Name (2R)-2-(Methylamino)butandisäure
SMILES CNC(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-D-aspartic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 187°C to 192°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Merck Index 15, 6749
Spezifischer Drehzustand − 28.00 (20.00°C c=1,HCl 6N)
Spezifische Drehung -28
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in dilute aqueous base,slightly soluble i
Formelmasse 147.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver