Learn More
N-Methyl-C-(naphthalin-1-yl)methanaminhydrochlorid (sekundäres Aminhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30458756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458756 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458756 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0696.0200254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Methyl-C-(naphthalin-1-yl)methanaminhydrochlorid (sekundäres Aminhydrochlorid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
CAS 65473-13-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H13 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP), Terbinafine Imp. A (EP), Terbinafine USP Related Compound A, Terbinafine USP RC A, N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Secondary Amine Hydrochloride of Terbinafine, Terbinafine Related Compound A as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Terbinafine Impurity A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.C=1C=CC2=C(C1)C=CC=C2CNC
IUPAC-Name N-methyl-1-naphthalen-1-ylmethanamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 207.7
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 207,0815 g/mol