Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Methyl-β-Alaninitril 98 %
Artikelnummer. 10677282 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10677282 5 g Glasflasche 5 Gramm
10513101 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677282 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 126220050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 693-05-0 | C4H8N2 | 84.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-05-0
Summenformel C4H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00001954
InChI-Schlüssel UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylamino propanenitrile, 3-methylaminopropionitrile, 3-methylamino propionitrile, propanenitrile, 3-methylamino, 2-cyanoethyl methyl amine, propionitrile, 3-methylamino, n-2-cyanoethyl methylamine, 3-n-methylamino propionitrile, 2-cyanoethyl methylamine, n-methyl-beta-alaninenitrile
PubChem CID 69656
IUPAC-Name 3-(Methylamino)propannitril
SMILES CNCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-β-alaninenitrile
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 182°C to 186°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NHCH2CH2CN
Brechungsindex 1.4300 to 1.432
Menge 5 g
Relative Dichte 0.89
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-ß-alaninenitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.