Learn More
N-Methyl-(7-brom-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396805
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11396805
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC58146CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 886851-54-3
Summenformel C8H10BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 264.137
MDL-Nummer MFCD08690308
InChI-Schlüssel FJHBRYOEMIQSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methylamine, n-methyl-5-aminomethyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methyl methyl amine, 7-bromo 2h,3h-thiopheno 4,3-e 1,4-dioxan-5-yl methyl methylamine, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanamine,7-bromo-2,3-dihydro-n-methyl, 1-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 18525892
IUPAC-Name 1-(5-Brom-2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]Dioxin-7-yl)-N-Methylmethanamin
SMILES CNCC1=C2C(=C(S1)Br)OCCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 264.14
Reinheit (%) 90%