Learn More
N-Methyl-[6-(2-furyl)pyrid-3-yl]methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10566144 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10482484 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566144 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC54946CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 886851-44-1
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD09966149
InChI-Schlüssel UDZJNNURWGNFCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-6-2-furyl pyrid-3-yl methylamine, 6-furan-2-yl pyridin-3-yl methyl methyl amine, 1-6-furan-2-yl pyridin-3-yl-n-methylmethanamine, 6-2-furyl 3-pyridyl methyl methylamine, 3-pyridinemethanamine,6-2-furanyl-n-methyl
PubChem CID 42555940
IUPAC-Name 1-[6-(Furan-2-yl)pyridin-3-yl]-N-methylmethanamin
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)C2=CC=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-[6-(2-furyl)pyrid-3-yl]methylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 95%