Learn More
N-methyl-{[5-(morpholinomethyl)-2-furyl]methyl}amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10122884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10122884 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10778245 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10122884 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC72546CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 893741-66-7
Summenformel C11H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.28
MDL-Nummer MFCD06803236
InChI-Schlüssel RVGSMPQAXGUMNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-morpholinomethyl-2-furyl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-yl methylamine, 2-furanmethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, 4-5-methylamino methyl furan-2-ylmethyl morpholine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-furyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl furan-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl furan-2-yl methanamine
PubChem CID 16495000
IUPAC-Name N-Methyl-1-[5-(morpholin-4-ylmethyl)furan-2-yl]methanamin
SMILES CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-{[5-(morpholinomethyl)-2-furyl]methyl}amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 210.28
Reinheit (%) 97%