Learn More
N-Methyl-(4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10524654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10524654 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10387333 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524654 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62246CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 916790-87-9
Summenformel C11H17NOS
Molekulargewicht (g/mol) 211.32
MDL-Nummer MFCD09879934
InChI-Schlüssel DBLNZQVTWSJQDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran, n-methyl-4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-2-thienyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
PubChem CID 24229671
SMILES CNCC1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name N-Methyl-1-(4-thiophen-2-yloxan-4-yl)methanamin
Formelmasse 211.33
Reinheit (%) 90%