Learn More
N-methyl-(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10506534 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10032414 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506534 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69146DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 958443-30-6
Summenformel C13H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 205.301
MDL-Nummer MFCD11841073
InChI-Schlüssel OHCOJCIAAGLEHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-phenyloxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-methylamino methyl-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, methyl 4-phenyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
PubChem CID 33589539
IUPAC-Name N-Methyl-1-(4-phenyloxan-4-yl)methanamin
SMILES CNCC1(CCOCC1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.3
Reinheit (%) 97%