Learn More
N-Methyl-4-(Phenoxymethyl)Benzylamin, 95 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC63746DA
Additional Details : CAS : 941716-90-1 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10042364
  • 151.66 CHF / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 24-08-2021
Chemische Identifikatoren
941716-90-1
227.31
PSMWUOSOWNRPOJ-UHFFFAOYSA-N
24229704
CNCC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
C15H17NO
MFCD09879942
n-methyl-4-phenoxymethyl benzylamine, methyl 4-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-phenoxymethyl phenyl methanamine
Methyl({[4-(phenoxymethyl)phenyl]methyl})amin
Spezifikation
N-methyl-4-(phenoxymethyl)benzylamine
1g
94.5
95%
MFCD09879942
PSMWUOSOWNRPOJ-UHFFFAOYSA-N
Methyl({[4-(phenoxymethyl)phenyl]methyl})amin
24229704
95%
Bernsteinfarbene Glasflasche
941716-90-1
100.0
C15H17NO
n-methyl-4-phenoxymethyl benzylamine, methyl 4-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-phenoxymethyl phenyl methanamine
CNCC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
227.31
227.31
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate