Learn More
N-Methyl-4-nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30474006
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474006 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474006 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32346025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-4-nitroaniline
CAS 100-15-2
Summenformel C7H8N2O2
Menge 25 g
Synonym N-Methyl-4-nitrobenzenamine, 4-(Methylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N-methylaniline, Methyl(4-nitrophenyl)amine, N-(4-Nitrophenyl)-N-methylamine, NSC 5390, N-Methyl-4-nitroaniline, N-Methyl-p-nitraniline, N-Methyl-p-nitroaniline, N-Monomethyl-p-nitroaniline, p-(Methylamino)nitrobenzene, p-Nitro-N-methylaniline
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3
SMILES CNc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name N-Methyl-4-nitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0586