Learn More
N-Methyl-[(4-bromothien-3-yl)methyl]aminhydrochlorid, techn., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10672855 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10613625 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10215414 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10672855 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC54296DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 944450-82-2
Summenformel C6H9BrClNS
Molekulargewicht (g/mol) 242.559
MDL-Nummer MFCD09817483
InChI-Schlüssel GORGMQYTNXIOBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-bromothien-3-yl methyl amine hydrochloride, 1-4-bromothiophen-3-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 4-bromothiophen-3-yl methyl methyl amine hydrochloride, 4-bromo 3-thienyl methyl methylamine, chloride, 4-bromo-thiophen-3-ylmethyl-methyl-amine hydrochloride, 3-bromo-4-methylamino methyl thiophene hydrochloride, 3-bromo-4-methylamino methyl thiophene hydrochloride tech, 1-4-bromothiophen-3-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229540
IUPAC-Name 1-(4-Bromthiophen-3-yl)-N-methylmethanamin;hydrochlorid
SMILES CNCC1=CSC=C1Br.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-[(4-bromothien-3-yl)methyl]amine hydrochloride
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 242.57
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch