Learn More
N-Methyl-4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-methyl-4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 201.27 |
| Reinheit (%) | 97% |