Learn More
N-Methyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3 -yl)benzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-methyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 201.27 |
Reinheit (%) | 90% |