Learn More
N-Methyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3 -yl)benzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541098
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
179873-47-3
C12H15N3
201.273
MFCD09702353
BBOCGPKUAXCMLG-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, methyl 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methyl amine
24229474
N-Methyl-1-[4-(1-methylpyrazol-3-yl)phenyl]methanamin
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NN(C=C2)C
179873-47-3
C12H15N3
201.273
MFCD09702353
BBOCGPKUAXCMLG-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, methyl 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methyl amine
24229474
N-Methyl-1-[4-(1-methylpyrazol-3-yl)phenyl]methanamin
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NN(C=C2)C
Chemischer Name oder Material N-methyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) 90%