Learn More
N-Methyl-(3-phenylisoxazol-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10737875 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10747875 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737875 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC64546CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 852431-00-6
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD09055377
InChI-Schlüssel IUBUISGKALKRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n-methyl-3-phenyl, n-methyl-3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-methylamino methyl-3-phenylisoxazole, methyl-3-phenyl-isoxazol-5-ylmethyl-amine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine oxalate
PubChem CID 24229716
IUPAC-Name N-Methyl-1-(3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl)methanamin
SMILES CNCC1=CC(=NO1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%