Learn More
N-Methyl-3-phenoxybenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10225864 250 mg 250 Milligramm
10762295 1 g 1 Gramm
10002324 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10225864 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC57146CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 129535-78-0
Summenformel C14H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 213.28
MDL-Nummer MFCD02089413
InChI-Schlüssel GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine, methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine, n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine, benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy, acmc-209bgx, benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy
PubChem CID 10512764
IUPAC-Name N-Methyl-1-(3-phenoxyphenyl)methanamin
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-3-phenoxybenzylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 97%