Learn More
N-methyl-(3-methoxythien-2-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10575754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10575754 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10462114 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10575754 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68646CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 944450-93-5
Summenformel C7H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 157.23
MDL-Nummer MFCD11841072
InChI-Schlüssel HDALHOAZSOWZLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxythiophen-2-yl methyl methyl amine, 3-methoxythiophen-2-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-3-methoxythien-2-yl methylamine, 3-methoxy-2-methylamino methyl thiophene, 1-3-methoxythiophen-2-yl-n-methylmethanamine, 3-methoxy 2-thienyl methyl methylamine
PubChem CID 43811050
IUPAC-Name [(3-methoxythiophen-2-yl)methyl](methyl)amine
SMILES CNCC1=C(OC)C=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(3-methoxythien-2-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 157.24
Reinheit (%) 97%