Learn More
N-Methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-3 -yl)benzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10453204
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10453204 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10022134 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453204 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC60646CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 910037-12-6
Summenformel C12H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 201.273
MDL-Nummer MFCD09065011
InChI-Schlüssel QTPPVJGJXALONT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, methyl 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine
PubChem CID 24229634
IUPAC-Name N-Methyl-1-[3-(1-methylpyrazol-3-yl)phenyl]methanamin
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NN(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) 90%