Learn More
N-Methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-3 -yl)benzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3527268
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
910037-12-6
C12H15N3
201.273
MFCD09065011
QTPPVJGJXALONT-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, methyl 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine
24229634
N-Methyl-1-[3-(1-methylpyrazol-3-yl)phenyl]methanamin
CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NN(C=C2)C
910037-12-6
C12H15N3
201.273
MFCD09065011
QTPPVJGJXALONT-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, methyl 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine
24229634
N-Methyl-1-[3-(1-methylpyrazol-3-yl)phenyl]methanamin
CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NN(C=C2)C
Chemischer Name oder Material N-methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) 90%