Learn More
N-Methyl-(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10431884 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10706915 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431884 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66546CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 921939-14-2
Summenformel C10H11N3S
Molekulargewicht (g/mol) 205.279
MDL-Nummer MFCD09879951
InChI-Schlüssel VZHVJAYQGDCZAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanamine, n-methyl-2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine
PubChem CID 24229733
IUPAC-Name N-Methyl-1-(2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl)methanamin
SMILES CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 205.28
Reinheit (%) 90%