Learn More
N-Methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N-methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 270.35 |
| Reinheit (%) | 97% |