Learn More
N-Methyl(2-methyl-3-furyl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10366274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10366274 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10235934 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366274 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC55446CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 916766-85-3
Summenformel C7H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 125.171
MDL-Nummer MFCD09702377
InChI-Schlüssel IDODRBWAEHXURE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 2-methyl-3-furyl methylamine, methyl 2-methylfuran-3-yl methyl amine, n-methyl-2-methylfur-3-yl methylamine, 2-methyl-3-methylamino methyl furan, 3-furanmethanamine,n,2-dimethyl, 3-furanmethanamine, n,2-dimethyl, methyl 2-methyl 3-furyl methyl amine, n-methyl-1-2-methylfuran-3-yl methanamine
PubChem CID 24229548
IUPAC-Name N-Methyl-1-(2-methylfuran-3-yl)methanamin
SMILES CC1=C(C=CO1)CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl(2-methyl-3-furyl)methylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 125.17
Reinheit (%) 95%