Learn More
N-Methyl[2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10451704 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10622875 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451704 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49646CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 879896-56-7
Summenformel C11H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 203.25
MDL-Nummer MFCD09702360
InChI-Schlüssel LJDBGVKOXDSIQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methylamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, methyl 2-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 24229504
SMILES CNCC1=CC=CC=C1C1=NC(C)=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl[2-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name methyl({[2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methyl})amine
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 95%