Learn More
N-Methyl-[(2,3-dihydrobenzo[b]furan-7 -yl)methyl]amin, 90 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-methyl-[(2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-yl)methyl]amine |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 163.22 |
| Reinheit (%) | 90% |