Learn More
N-Methyl-[1-(thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10125733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10125733 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10498423 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11396855 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10125733 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66746CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 930111-07-2
Summenformel C12H20N2S
Molekulargewicht (g/mol) 224.37
MDL-Nummer MFCD09879955
InChI-Schlüssel JXFQDIBOGWDEEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylamino methyl-1-thien-2-ylmethyl piperidine, n-methyl-1-thien-2-ylmethyl piperid-4-yl methylamine, methyl 1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methyl amine, methyl 1-2-thienylmethyl 4-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, n-methyl-1-thiophen-2-ylmethyl piperid-4-yl methylamine, n-methyl-1-1-thiophen-2-yl methyl piperidin-4-yl methanamine
PubChem CID 24229738
SMILES CNCC1CCN(CC2=CC=CS2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-[1-(thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name Methyl({1-[(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}methyl)amin
Formelmasse 224.37
Reinheit (%) 97%