Learn More
N-Methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10376664
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10376664
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC58746CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-81-6
Summenformel C11H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
MDL-Nummer MFCD09817499
InChI-Schlüssel QPUPWFNEDMKWGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-methylamino methyl indoline, 2,3-dihydro-1-methyl-5-methylamino methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl methyl amine, methyl 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methyl amine, methyl 1-methylindolin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methylindolin-5-yl methanamine, 1-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indol-5-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-1-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methanamine
PubChem CID 24229592
IUPAC-Name methyl[(1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)methyl]amine
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)N(C)CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 90%