Learn More
N-Methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10205384
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
941716-84-3
C12H20N4
220.32
MFCD09879920
CBRQUNBWUQBINE-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methylamine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methyl amine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl 3-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanamine
24229603
N-Methyl-1-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]methanamin
CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CNC
941716-84-3
C12H20N4
220.32
MFCD09879920
CBRQUNBWUQBINE-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methylamine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methyl amine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl 3-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanamine
24229603
N-Methyl-1-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]methanamin
CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CNC
Chemischer Name oder Material N-Methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 220.32
Reinheit (%) 97%