Learn More
N-methyl-[1-(2-furylmethyl)Piperid-4-yl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10225994 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10153274 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10225994 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68546DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 934570-57-7
Summenformel C12H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.31
MDL-Nummer MFCD09966159
InChI-Schlüssel LISJAFHYRUEIGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-2-furylmethyl piperid-4-yl methylamine, n-1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methyl-n-methylamine, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methyl methyl amine, 1-2-furylmethyl 4-piperidyl methyl methylamine, 1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methyl methyl amine, 1-1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl-n-methylmethanamine, 1-1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 42556092
SMILES CNCC1CCN(CC2=CC=CO2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name ({1-[(Furan-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}methyl)(methyl)amin
Formelmasse 208.3
Reinheit (%) 97%