Learn More
N-Methoxymethyl-N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328716
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11328716 5 g 5 Gramm
11318716 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19412.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 93102-05-7 | C13H23NOSi | 237.418 g/mol
N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine forms azomethine ylides which readily undergo [3+2] cycloaddition to α,β-unsaturated esters affording N-benzyl substituted pyrrolidines in good yields. It reacts with asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions in the practical, large-scale synthesis of chiral pyrrolidines. It is used in the the synthesis of 3-carboxy-1-azabicyclo[2.2.1]heptane derivatives, an important class of physiologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamin bildet Azomethin-Ylide, die leicht eine [3+2] Cycloaddition zu α durchläuft; ß-ungesättigte Ester, die N-benzylsubstituierte Pyrrolidine mit guten Ausbeuten ermöglichen. Es reagiert mit asymmetrisch1,3-dipolaren Cycloadditionen in der praktischen, großangelegten Synthese chiraler Pyrrolidine. Es wird bei der Synthese von 3-Carboxy-1-Azabicyclo[2.2.1]heptanderivaten, einer wichtigen Klasse physiologisch aktiver Verbindungen, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93102-05-7
Summenformel C13H23NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 237.418
MDL-Nummer MFCD00674005
InChI-Schlüssel RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-benzyl-1-methoxy-n-trimethylsilyl methyl methanamine, benzyl methoxymethyl trimethylsilyl methyl amine, benzyl-methoxymethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, n-benzyl-n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethylamine, n-benzyl-n-methoxymethyl trimethylsilylmethylamine, n-methoxymethyl phenyl-n-trimethylsilyl methyl methanamine, n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl phenyl, n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-benzylamine
PubChem CID 353442
IUPAC-Name N-(Methoxymethyl)-1-phenyl-N-(trimethylsilylmethyl)methanamin
SMILES COCN(CC1=CC=CC=C1)C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Dichte 0.928
Siedepunkt 76°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 66°C (150°F)
Brechungsindex 1.492
Menge 5 g
Beilstein 4311216
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethyl acetate.
Formelmasse 237.42
Reinheit (%) 94%