Learn More
N-Methoxy-N-Methylcarbamoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10598283 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10598283 5 g Glasflasche -
10493253 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10598283 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378870050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30289-28-2 | Molecular Formula: C3H6ClNO2 | Molecular Weight: 123.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30289-28-2
Summenformel C3H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.54
MDL-Nummer MFCD06658962
InChI-Schlüssel SHQJHXLWZDMQEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-209he9, methylmethoxycarbamoyl chloride, methoxy methyl carbamic chloride, n-methoxy-n-methylcarbamic chloride, n-methoxy-n-methylcarbamyl chloride, n-methyl-n-methoxycarbamyl chloride, carbamic chloride,n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylcarbamic acid chloride
PubChem CID 2734926
IUPAC-Name N-methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
SMILES CON(C)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3ON(CH3)COCl
Brechungsindex 1.4420 to 1.444
Menge 5 g
Formelmasse 123.54
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke