Learn More
N-Methoxy-N-methylbenzamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11935551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11935551
Marke: Thermo Scientific Acros 436560050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 6919-61-5
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
InChI-Schlüssel UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-methoxybenzamide, benzamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methyl-benzamide, methyl n-methylbenzohydroxamate, pubchem17496, acmc-1b5bp, n-methoxy-n-methylbenzamid, n-methoxy-n-methyl benzamide, ksc445c3n, n-methoxy-n-methylbenzamide
PubChem CID 569575
ChEBI CHEBI:59742
IUPAC-Name N-methoxy-N-methylbenzamid
SMILES CN(C(=O)C1=CC=CC=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methoxy-N-methylbenzamide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 85°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit