Learn More
N-Methoxy-N-Methylbenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410588
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15410588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54253.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6919-61-5 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6919-61-5
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00075320
InChI-Schlüssel UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-methoxybenzamide, benzamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methyl-benzamide, methyl n-methylbenzohydroxamate, pubchem17496, acmc-1b5bp, n-methoxy-n-methylbenzamid, n-methoxy-n-methyl benzamide, ksc445c3n, n-methoxy-n-methylbenzamide
PubChem CID 569575
ChEBI CHEBI:59742
IUPAC-Name N-methoxy-N-methylbenzamid
SMILES CN(C(=O)C1=CC=CC=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methoxy-N-methylbenzamide
Dichte 1.085
Siedepunkt 70°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 25 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%