Learn More
N-Methoxy-N-Methylbenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400588
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15400588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54253.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6919-61-5 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6919-61-5
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00075320
InChI-Schlüssel UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-methoxybenzamide, benzamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methyl-benzamide, methyl n-methylbenzohydroxamate, pubchem17496, acmc-1b5bp, n-methoxy-n-methylbenzamid, n-methoxy-n-methyl benzamide, ksc445c3n, n-methoxy-n-methylbenzamide
PubChem CID 569575
ChEBI CHEBI:59742
IUPAC-Name N-methoxy-N-methylbenzamid
SMILES CN(C(=O)C1=CC=CC=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methoxy-N-methylbenzamide
Dichte 1.085
Siedepunkt 70°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 5 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%