Learn More
N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466471 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11466471 250 g 250 Gramm
11446471 50 g -
11456471 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466471 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219400883
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 137-16-6
Summenformel C15H28NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 293.38
MDL-Nummer MFCD00042728
InChI-Schlüssel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumlauroylsarkosinat, N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz, Natrium-n-lauroylsarcosinat, Natrium-lauroylsarcosinat, Verbindung 105, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz
Namenshinweis Reagenz für die Molekularbiologie
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 95.5 %
Menge 250 g
IUPAC-Name Natrium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetat
Formelmasse 293.4
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cetyltrimethylammonium Bromide, molecular biology reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cetrimonium bromide