Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Lauroylsarcosine Sodium Salt |
| Namenshinweis | Molecular biology reagent |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | >95.5% |
| Menge | 50 g |
| IUPAC-Name | Natrium 2-(N-Methyldodecanamido)acetat |
| Formelmasse | 293.4 |
| Physikalische Form | Pulver |