Learn More
N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412889
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15412889 50 g 50 Gramm
15402889 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60040.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 137-16-6 | C15H28NNaO3 | 293.38 g/mol
N-Lauroylsarcosine is used for solubilization and separation of membrane proteins and glycoprotein's; reported to inhibit hexokinase. It is useful in concentrated salt solutions used in the cell lysis step during RNA purification (helps avoid excessive foaming). It has been used to indicate paramagnetic anisotropy sign change in micelle mesophage. Inhibits bacterial flora of human saliva/gut at 0.25% as well as acting as a fungi static agent in aqueous dispersion (1%).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Lauroylsarcosin wird für die Solubilisierung und Trennung von Membranproteinen und Glykoproteinen′ verwendet und soll Hexokinase hemmen. Ist nützlich für konzentrierten Salzlösungen, die im Zelllyseschritt während der RNA-Aufreinigung verwendet werden (hilft, übermäßige Schaumbildung zu vermeiden). Wird verwendet, um eine paramagnetischen Anisotropievorzeichenänderung bei der Mizellenmesophage anzuzeigen. Hemmt die Bakterienflora des menschlichen Speichels/Darms bei 0.25 % und wirkt als Fungistatikum in wässriger Dispersion (1 %).
Löslichkeit
Löslich in Wasser (293g/l).
Hinweise
Hygroskopisch, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-16-6
Summenformel C15H28NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 293.38
MDL-Nummer MFCD00042728
InChI-Schlüssel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
IUPAC-Name Natrium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetat
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Lauroylsarcosine sodium salt
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Farbe Weiß
Strukturformel CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Menge 50 g
Beilstein 5322974
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4368
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (293g/L).
Formelmasse 293.38
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver