Learn More
N-Lauroylsarcosin-Natriumsalz, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11925481 25 g Glasflasche 25 Gramm
11945481 100 g Glasflasche 100 Gramm
11935481 1 kg Kunststoff-Fass 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11925481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434370250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 137-16-6 | C15H28NNaO3 | 293.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-16-6
Summenformel C15H28NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 293.38
MDL-Nummer MFCD00042728
InChI-Schlüssel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
IUPAC-Name Natrium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetat
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Lauroylsarcosine sodium salt
CAS Min. % 94
CAS Max. % 100
Schmelzpunkt 45.0°C to 47.0°C
Farbe Weiß
pH 7.0 to 9.0
Verlust bei Trocknung 7% max. ()
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.95
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NaCO2CH2N(CH3)CO(CH2)10CH3
Menge 25 g
Merck Index 154401
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Almost clear colorless to light yellow
Formelmasse 293.39
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Lauroylsarcosine sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.