Learn More
N-Lauroylsarcosinus, 97 % (Ultra Pure Grade), Natriumsalz, MP Biomassalien
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Lauroylsarcosine, sodium salt |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 50 g |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Formelmasse | 293.4 |
| Güte | Ultrarein |