Learn More
N-Isopropylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30401221
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401221 1 g
30399916 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401221 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8243551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-97-6
Summenformel C10 H15 N
Molekulargewicht (g/mol) 149.23
Synonym N-(1-Methylethyl)benzenemethanamine, (1-Methylethyl)(phenylmethyl)amine, Benzylisopropylamine, N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Isopropyl-N-benzylamine, NSC 60295
IUPAC-Name N-Benzylpropan-2-Amin
SMILES CC(C)NCc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropylbenzylamine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
Formelmasse 149.1204