Learn More
N-Isopropylanilin, TRC
Artikelnummer. 30395024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395024 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395024 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82418210G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropylaniline
CAS 768-52-5
Summenformel C9 H13 N
Menge 10 g
Synonym Benzenamine, N-(1-methylethyl)-, Aniline, N-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)benzenamine, Isopropylphenylamine, N-(1-Methylethyl)phenylamine, N-Isopropylaniline, N-Isopropylbenzenamine, N-Phenyl-N-(1-methylethyl)amine, N-Phenylisopropylamine
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
SMILES CC(C)Nc1ccccc1
IUPAC-Name N-Propan-2-ylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
Formelmasse 135.1048