missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals N-Isopropylacrylamid, stabilisiert 99 %

Artikelnummer. p-151681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10537942

Marke: Thermo Scientific Chemicals 412780250

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113.16 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2210-25-5
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00041913
InChI-Schlüssel QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
PubChem CID 16637
IUPAC-Name N-propan-2-ylprop-2-enamid
SMILES CC(C)NC(=O)C=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Isopropylacrylamide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62.0°C to 66.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 89.0°C to 92.0°C (2.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2CHCONHCH(CH3)2
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Stabilisator 500ppm (ca.) MEHQ
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Isopropylacrylamide, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt