Learn More
N-Isopropyl-N-Methylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Isopropyl-N-methylamine |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)5-3/h4-5H,1-3H3 |
| Formelmasse | 73.0891 |