Learn More
N-Iodsuccinimid, TRC
Artikelnummer. 30405408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405408 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405408 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI71990010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Iodosuccinimide
CAS 516-12-1
Summenformel C4H4INO2
Menge 10 g
Synonym 1-iodo-2,5-pyrrolidinedione, NIS, Succiniodimide
InChI-Formel InChI=1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
IUPAC-Name 1-Iodpyrrolidin-2,5-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 224.99
Formelmasse 224.9287