Learn More
N-Iodsuccinimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466867 5 g 5 Gramm
11476867 25 g 25 Gramm
11486867 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14320.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224.99 g/mol
N-Iodosuccinimide is used in the preparation of vinyl sulfones from olefins and benzenesulfinic acid. It acts as a source for I+ and involved in Hunsdiecker reactions for the conversion of cinnamic acids, and propiolic acids to the corresponding alfa-halostyrenes and 1-halo-1-alkynes respectively. It is also used to hydrolyze thioglycosides to 1-hydroxyglycosides with triluoroacetic acid. It is involved in the preparation of iodobenzene from 1,6-diynes. Further, it acts as an iodinating agent in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Iodsuccinimid wird bei der Herstellung von Vinylsulfonen aus Olefinen und Benzensulfinsäure verwendet. Es dient als Quelle für I+ und ist an Hunsdiecker-Reaktionen zur Umwandlung von Cinnamin- und Propiolsäuren in die entsprechenden alfa-Halostyrene und 1-Halo-1-alkyne beteiligt. Es wird auch zur Hydrolyse von Thioglykosiden zu 1-Hydroxyglykosiden mit Triluoroessigsäure verwendet. Es ist an der Zubereitung von Iodobenzol aus 1,6-Diynen beteiligt. Darüber hinaus wirkt es bei der chemischen Synthese als iodinierendes Mittel.
Löslichkeit
Löslich in Dioxan, Tetrahydrfuran und Acetonitril. Unlöslich in Äther, Hexan und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 516-12-1
Summenformel C4H4INO2
Molekulargewicht (g/mol) 224.99
MDL-Nummer MFCD00005512
InChI-Schlüssel LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
IUPAC-Name 1-Iodpyrrolidin-2,5-Dion
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Iodosuccinimide
Schmelzpunkt ∽196°C (decomposition)
Dichte 2.245
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Beilstein 113917
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dioxane,tetrahydrfuran and acetonitrile. Insoluble in ether and carbon tetrachloride.
Formelmasse 224.99
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Iodosuccinimide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Iodosuccinimide