Learn More
N-(Imidazolidin-2-yliden)chinoxalin-6-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 17970866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17970866 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17970866 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1324.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-(Imidazolidin-2-yliden)chinoxalin-6-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
CAS 91147-43-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H11 N5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 41511, N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine, Brimonidine Tartrate Imp. A (EP), Brimonidine Imp. A (EP), Brimonidine Tartrate Impurity A, Brimonidine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C11H11N5/c1-2-9-10(13-4-3-12-9)7-8(1)16-11-14-5-6-15-11/h1-4,7H,5-6H2,(H2,14,15,16)
SMILES C1CNC(=Nc2ccc3nccnc3c2)N1
IUPAC-Name N-Chinoxalin-6-ylimidazolidin-2-imin
Molekulargewicht (g/mol) 213.24
Menge 25 mg
Formelmasse 213,1014 g/mol