Learn More
N-Hydroxysulfosuccinimid Natriumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616260 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10616260 1 g Glasflasche 1 Gramm
10666450 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616260 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438650010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kopplungsmittel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106627-54-7
Summenformel C4H4NNaO6S
Molekulargewicht (g/mol) 217.13
InChI-Schlüssel RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
PubChem CID 3520574
IUPAC-Name Natrium;1-Hydroxy-2,5-Dioxopyrrolidin-3-Sulfonat
SMILES C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 21.46 to 23.02% C, 6.19 to 6.71% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 217.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.