Learn More
N'-Hydroxypyridin-3-carboximidamid, TRC
Artikelnummer. 30408330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408330 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408330 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH953750500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide
CAS 1594-58-7
Summenformel C6H7N3O
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
SMILES ONC(=N)c1cccnc1
IUPAC-Name N-Hydroxypyridin-3-Carboximidamid
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Formelmasse 137.0589